Learn More
Parvovirus VP2 Antibody (4E5A4) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP2-61902-0.025ml
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Parvovirus VP2 Monoclonal specifically detects Parvovirus VP2 in Viral samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spécification
| Parvovirus VP2 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:200-1:400, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200-1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:200-1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:1000 | |
| Parvovirus capsid protein 2, Parvovirus major capsid protein | |
| Mouse | |
| 46.5 kDa | |
| 0.025 mL | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles. | |
| IgG1 |
| Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry | |
| 4E5A4 | |
| Unconjugated | |
| PBS with 0.05% Sodium Azide | |
| VP2 | |
| Purified recombinant fragment of human VP2 (AA: 296-438) expressed in E. Coli. | |
| Protein G purified | |
| Primary | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido