Learn More
Parvovirus VP2 Antibody (4E5A4) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
200.00€ - 552.00€
Spécification
| Antigène | Parvovirus VP2 |
|---|---|
| Clone | 4E5A4 |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Dilution | Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:200-1:400, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200-1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:200-1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:1000 |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18255151
|
Novus Biologicals
NBP2-61902 |
0.1 mL |
552.00€
0.10mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18620648
|
Novus Biologicals
NBP2-61902-0.025ml |
0.025 mL |
200.00€
0.03mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Parvovirus VP2 Monoclonal specifically detects Parvovirus VP2 in Viral samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.Spécification
| Parvovirus VP2 | |
| 1 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| Parvovirus capsid protein 2, Parvovirus major capsid protein | |
| Purified recombinant fragment of human VP2 (AA: 296-438) expressed in E. Coli. | |
| Primary | |
| 46.5 kDa |
| 4E5A4 | |
| Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:200-1:400, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200-1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:200-1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:1000 | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| VP2 | |
| IgG1 | |
| Protein G purified |