Learn More
IBA Lifesciences Vecteur d’E. coli pASK-IBA Code produit.: 12806486
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    239.00€
    233.00€ / 5µg
    Économisez 6.00€
    2% de réduction
IBA Lifesciences Vecteur d’E. coli pASK-IBA
GREENER_CHOICE
Code produit. p-7236938 Tous les produits IBA Lifesciences Produits
pASK-IBA2C, 5µg
Code nomenclature Nacres: NA.51
Click to view available options
Vecteur:
pASK-IBA2C
pASK-IBA3C
pASK-IBA4C
pASK-IBA5C
pASK-IBA6C
pASK-IBA7C
Conditionnement:
5µg
Code produit. 12806486
Marque: IBA Lifesciences 21321000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    239.00€
    233.00€ / 5µg
    Économisez 6.00€
    2% de réduction
Vecteurs d’expression d’E. coli pASK-IBA codant une Strep-tag™II et résistance au chloramphénicol
Les vecteurs pASK-IBA sont des vecteurs de clonage classiques conçus pour l’expression d’E. coli périplasmique ou cytoplasmique de protéines recombinantes avec le Strep-tag™II fusionné aux extrémités N-terminale et C-terminale.Ils portent la cassette de résistance au chloramphénicol pour la sélection des cellules d’E. coli transformées, d’origine F1 et ColE1 pour un nombre de copies de plasmides élevé, un site de clonage multiple avec des sites de reconnaissance pour plusieurs enzymes de restriction courantes (p. ex. EcoRI, SmaI, BamHI, SalI, PstI) et le promoteur/opérateur de tétracycline inductible pour l’expression régulée des protéines.Certains portent le signal ompA pour la sécrétion périplasmique de la protéine recombinante. Le vecteur peut être associé à n’importe quelle souche d’E. coli puisque le promoteur tet fonctionne indépendamment du contexte génétique d’E. coli.L’expression de la protéine recombinante est induite par l’ajout d’anhydroptétracycline, un dérivé de la tétracycline qui ne présente pas d’activité antibiotique.Pendant la sécrétion dans l’espace périplasmique, la séquence du signal ompA sera clivée.
Avantages Greener Choice
  • Les avantages environnementaux comprennent:
    • Non toxique
Spécification
Format Suspension
Accélérateur Tet
Tampon de stockage Tampon TE
Résistance aux antibiotiques des bactéries Chloramphénicol
Système d’expression E. coli
Position du marqueur de protéine (sur votre gène) C-terminal
Origine de la réplication Origine F1 et ColE1
Plage de dimensions environ 3 kb
Éléments spéciaux Signal ompA pour sécrétion périplasmique
Marqueur de protéine Strep-tag™II
Méthode de clonage Clonage direct
Concentration 250 ng/μl
Vecteur pASK-IBA2C
Nom du produit
IBA Lifesciences Vecteur d’E. coli pASK-IBA >