missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pax3 Antibody (PAX3/4700), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-20576-20ug
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Pax3 Monoclonal antibody specifically detects Pax3 in Human, Avian samples. It is validated for ELISA
Spécification
| Pax3 | |
| Monoclonal | |
| 0.2 mg/ml | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Avian | |
| Purified |
| ELISA | |
| PAX3/4700 | |
| Unconjugated | |
| CDHS, HuP2, HUP2MGC120384, MGC120381, MGC120382, MGC120383, MGC134778, paired box 3, paired box gene 3 (Waardenburg syndrome 1), paired box homeotic gene 3, paired box protein Pax-3, paired domain gene 3, paired domain gene HuP2, Waardenburg syndrome 1, WS1, WS3 | |
| Synthetic peptide (quail) from the C-terminus | |
| 20 μg | |
| Apoptosis, Mesenchymal Stem Cell Markers, Stem Cell Markers, Transcription Factors and Regulators | |
| 5077 | |
| Store at 4&drg;C. Do not freeze. | |
| IgG2a κ |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu