missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pax3 Antibody (PAX3/4700), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
249.00€ - 494.00€
Spécification
| Antigène | Pax3 |
|---|---|
| Clone | PAX3/4700 |
| Concentration | 0.2 mg/ml |
| Applications | ELISA |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18671685
|
Novus Biologicals
NBP3-20576-20ug |
20 μg |
249.00€
20µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18615144
|
Novus Biologicals
NBP3-20576-100ug |
100 μg |
494.00€
100µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Pax3 Monoclonal antibody specifically detects Pax3 in Human, Avian samples. It is validated for ELISASpécification
| Pax3 | |
| 0.2 mg/ml | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Avian | |
| CDHS, HuP2, HUP2MGC120384, MGC120381, MGC120382, MGC120383, MGC134778, paired box 3, paired box gene 3 (Waardenburg syndrome 1), paired box homeotic gene 3, paired box protein Pax-3, paired domain gene 3, paired domain gene HuP2, Waardenburg syndrome 1, WS1, WS3 | |
| Synthetic peptide (quail) from the C-terminus | |
| Primary | |
| Store at 4&drg;C. Do not freeze. |
| PAX3/4700 | |
| ELISA | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Apoptosis, Mesenchymal Stem Cell Markers, Stem Cell Markers, Transcription Factors and Regulators | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA | |
| 5077 | |
| IgG2a κ | |
| Protein A or G purified |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit