missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PCNP Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marque:  Proteintech 11180-2-AP-150UL

Informations supplémentaires : Poids : 0.00010kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16838083

  • 325.38€ / 150µL
Expédition estimée: 28-09-2022
pour voir le stock disponible 

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

PCNP is a protein coding gene, and may be involved in cell cycle regulation.
Spécification

Spécification

PCNP
Polyclonal
Unconjugated
PCNP
PCNP
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
288165, 57092, 76302
-20°C
Liquid
Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunocytochemistry
0.5 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q6P8I4, Q7TP40, Q8WW12
Pcnp
PCNP Fusion Protein Ag1663
150 μL
Primary
Rat, Mouse, Human
Antibody
IgG
Vidéos
FDS
Documents
Certificats
Promotions

Promotions