Learn More
BRAND™ Tubes à 12 barrettes PCR
Fabriqués en PP sans lubrifiants ni additifs chimiques pouvant contaminer les réactifs et les échantillons.Les tubes PCR à 12 barrettes sont autoclavables et exempts de RNase, DNase et ADN. Parois minces et uniformes pour garantir un transfert thermique cohérent et précis pour d’excellents résultats. Disponible avec ou sans bouchons et peut être commandé séparément.
164.00€ - 168.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Certifié sans RNase / DNase |
---|---|
Format | Plaque à barrettes |
Autoclavable | Autoclavable |
Matériau | PP |
Volume total (métrique) du puits | 0,2 mL |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10673113
|
BRAND™
781280 |
Transparent |
168.00€
125 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10643303
|
BRAND™
781282 |
Yellow |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Fabriqués à partir de plastiques vierges de haute qualité pour des résultats excellents et reproductibles dans la plupart des applications de PCR et fabriqués sans lubrifiants ni additifs chimiques susceptibles de contaminer les réactifs et les échantillons.- Les bandelettes de tube à 12 barrettes sont disponibles avec ou sans bouchons. Les bouchons à 12 barrettes peuvent être commandés séparément.
- Parois minces et uniformes pour garantir un transfert thermique cohérent et précis pour d’excellents résultats.
- Autoclavables
- Exempt de RNase, de DNase et d’ADN.
- Compatible avec la plupart des blocs thermiques à 24, 32, 96 et 384 puits.
- Disponibles dans des ensembles de tubes / bouchons pratiques.
Spécification
Certifié sans RNase / DNase | |
Autoclavable | |
0,2 mL | |
Oui |
Plaque à barrettes | |
PP | |
Oui |