missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PCYOX1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | PCYOX1 |
---|---|
Concentration | 0.15 mg/mL |
Applications | Immunohistochemistry (Paraffin) |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16838714
|
Proteintech
18868-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16828714
|
Proteintech
18868-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Prenylcysteine is released during the degradation of prenylated proteins. PCYOX1 catalyzes the degradation of prenylcysteine to yield free cysteines and a hydrophobic isoprenoid product (Tschantz et al., 1999 ).Spécification
PCYOX1 | |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Rat, Human | |
Q99ML5, Q9CQF9, Q9UHG3 | |
246302, 51449, 66881 | |
PCYOX1 Fusion Protein Ag4316 | |
Primary | |
-20°C | |
PCYOX1 |
0.15 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
KIAA0908, PCL1, PCYOX1, Prenylcysteine lyase, prenylcysteine oxidase 1 | |
PCYOX1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |