missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PDF Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
227.00€ - 326.00€
Spécification
| Antigène | |
|---|---|
| Dilution | Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200 |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18607112
|
Novus Biologicals
NBP2-98168-100ul |
100 μg |
326.00€
100µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18659454
|
Novus Biologicals
NBP2-98168-50ul |
50 μg |
227.00€
50µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
PDF Polyclonal antibody specifically detects PDF in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)Spécification
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Amino Acids Drugs and other small molecules, Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Endocrinology, Signal Transduction | |
| PBS (pH 7.0) | |
| 64146 | |
| IgG | |
| Antigen and protein A Affinity-purified |
| Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| EC 3.5.1.88, GDF15, MIC1, PDF1A, peptide deformylase (mitochondrial), peptide deformylase, mitochondrial, peptide deformylase-like protein, PLAB, Polypeptide deformylase | |
| Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human PDF fragment. | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit