Learn More
PDGFRL Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | PDGFRL |
---|---|
Concentration | 0.45 mg/mL |
Applications | Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16815774
|
Proteintech
16217-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 07-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16805774
|
Proteintech
16217-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 07-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
PDGFRL bears significant sequence similarity to the ligand binding domain of platelet-derived growth factor receptor beta. Mutations in the PDGFRL gene, or deletion of a chromosomal segment containing this gene, are associated with sporadic hepatocellular carcinomas, colorectal cancers, and non-small cell lung cancers. This suggests PDGFRL may function as a tumor suppressor.Spécification
PDGFRL | |
Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q15198, Q5RJP7, Q6PE55 | |
290771, 5157, 68797 | |
PDGFRL Fusion Protein Ag9218 | |
Primary | |
-20°C | |
PDGFRL |
0.45 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
PDGFR like protein, PDGFRL, PDGRL, PRLTS | |
Pdgfrl | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |