Learn More
UVP Gaz pour lampe Pen-Ray™
195.00€ - 215.00€
Spécification
Longueur (métrique) | 117,3 mm |
---|---|
Matériau | Quartz |
Tension | 500 V |
Wavelength | 254 nm |
Type | Pen Ray |
Code produit | Marque | Charge de gaz | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Charge de gaz | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12853818
|
UVP
90-0016-01 |
Mercure-Néon |
195.00€
1 pièce |
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12863818
|
UVP
90-0017-01 |
Xénon |
198.00€
1 pièce |
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12843818
|
UVP
90-0015-01 |
Néon |
215.00€
1 pièce |
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
117,3 mm | |
500 V | |
Pen Ray |
Quartz | |
254 nm |