Learn More
Honeywell™ Gants PERFECT POLY™ Gray
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
Description
- Gant tricoté en polyamide gris
- Revêtement en polyuréthane gris sur la paume
- La technique de tricotage permet d’obtenir un gant qui s’adapte parfaitement à la main avec une bonne dextérité
- Le gant offre un confort maximal et une robustesse accrue
- Le tricot serré donne au gant un maintien parfait, limite la pénétration de saletés et offre un excellent toucher
- Le revêtement en PU et le dos aéré optimise la respirabilité du gant
- Le polyamide avec son revêtement en polyuréthane offre une excellente résistance à l’abrasion et aux déchirures
- Le revêtement en PU garantit une bonne préhension
- Sans remplissage, le polyamide convient aux travaux de précision
- Les gants sont certifiés sans silicone pour garantir leur utilisation en peinture
- La couleur foncée le rend plus étanche, lui assurant ainsi une durée de vie plus longue
Spécification
Certifications/Conformité | Normes de base EN 420-2003 Risques mécaniques EN 388-2003 |
Description | 15 jauge |
Couleur | Gris |
Matériau | PA, PUR |
Dimensions | 7 |
Longueur (métrique) | 25 cm |