Learn More
Perilipin-2/ADFP Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NB110-40877SS
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Perilipin-2/ADFP Polyclonal specifically detects Perilipin-2/ADFP in Human, Mouse, Rat, Bovine samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Dual RNAscope ISH-IHC.
Spécification
| Polyclonal | |
| PLIN2 | |
| Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Western Blot 2 ug/ml, Simple Western 1:50, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200, Immunohistochemistry-Frozen reported in scientific literature (PMID 35041644), Dual RNAscope ISH-IHC | |
| Affinity Purified |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
For Research Use Only
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu