Learn More
Perilipin-2/ADFP Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
315.00€ - 639.00€
Spécification
| Dilution | Western Blot 2 ug/ml, Simple Western 1:50, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200, Immunohistochemistry-Frozen reported in scientific literature (PMID 35041644), Dual RNAscope ISH-IHC |
|---|---|
| Classification | Polyclonal |
| Symboles de gène(s) | PLIN2 |
| Méthode de purification | Affinity Purified |
| Contenu et stockage | Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Code produit | Marque | dimQuantity | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | dimQuantity | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18715203
|
Novus Biologicals
NB110-40877SS |
315.00€
25µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
|
18797653
|
Novus Biologicals
NB110-40877 |
639.00€
0.10mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
Description
Perilipin-2/ADFP Polyclonal specifically detects Perilipin-2/ADFP in Human, Mouse, Rat, Bovine samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Dual RNAscope ISH-IHC.Spécification
| Western Blot 2 ug/ml, Simple Western 1:50, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200, Immunohistochemistry-Frozen reported in scientific literature (PMID 35041644), Dual RNAscope ISH-IHC | |
| PLIN2 | |
| Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Polyclonal | |
| Affinity Purified |
For Research Use Only