Learn More
Perilipin-2/ADFP Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NB110-40877
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Perilipin-2/ADFP Polyclonal specifically detects Perilipin-2/ADFP in Human, Mouse, Rat, Bovine samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Dual RNAscope ISH-IHC.
Spécification
| Polyclonal | |
| Human, Mouse | |
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
For Research Use Only
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu