Learn More
persephin Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | persephin |
---|---|
Concentration | 0.38 mg/mL |
Applications | Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16839194
|
Proteintech
19713-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 17-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16829194
|
Proteintech
19713-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 17-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
The antibody is specific to PSPN.
Exhibits neurotrophic activity on mesencephalic dopaminergic and motor neurons.Spécification
persephin | |
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
O60542 | |
5623 | |
Peptide | |
Primary | |
-20°C | |
PSPN |
0.38 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
persephin, PSP, PSPN | |
PSPN | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |