Learn More
Fisherbrand™ Électrode de pH avec connecteur DIN
Cette électrode de pH est idéale pour mesurer de petits volumes de pH.
173.84€ - 359.34€
Spécification
Types de connecteurs | DIN |
---|---|
Température (métrique) en fonctionnement | 80°C max. |
Type | Électrode pH |
Longueur (métrique) | 115 mm |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) du corps | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) du corps | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11799808
|
Fisherbrand™
|
8 mm |
173.84€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11709818
|
Fisherbrand™
|
6 mm |
359.34€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Diamètre de l’électrode de pH de 6 ou 8 mm pour les mesures dans de petits volumes
- Électrolyte KCI 4M + AgCl
Spécification
DIN | |
80°C max. | |
Électrode pH | |
115 mm |