Learn More
Macherey-Nagel™ Papier à pH
Mesurez le pH simplement et facilement. Le papier pH Macherey-Nagel™ est fourni dans un format circulaire avec une grande variété de gammes de pH.
12.30€ - 43.85€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 9001 |
---|---|
Format | Rouleau |
Quantité | 1 par unité |
Type | Papier à pH |
Code produit | Marque | Plage de pH | Graduations | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Plage de pH | Graduations | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10797941
|
Macherey-Nagel™
90204 |
1 à 14 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 |
43.85€
5m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10098250
|
Macherey-Nagel™
90205 |
0,5 à 5,5 | 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0, 5,5 |
40.80€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10464491
|
Macherey-Nagel™
90201 |
1 à 11 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
40.80€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10323361
|
Macherey-Nagel™
90206 |
3,8 à 5,8 | < 3,8, 3,8, 4,1, 4,3, 4,5, 4,7, 4,9, 5,2, 5,5, 5,8 > 5,8 |
12.30€
5m |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10539641
|
Macherey-Nagel™
90207 |
4 à 7 | 4,0, 4,3, 4,6, 4,9, 5,2, 5,5, 5,8, 6,1, 6,4, 6,7, 7,0 |
38.70€
5 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10549641
|
Macherey-Nagel™
90208 |
5,4 à 7 | <5,4, 5,4, 5,7, 6,0, 6,2, 6,4, 6,7, 7,0 >7,0 |
12.30€
5 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10559641
|
Macherey-Nagel™
90209 |
5,5 à 9 | 5,5, 6,0, 6,5, 7,0, 7,5, 8,0, 8,5, 9,0 |
40.80€
5m |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10570022
|
Macherey-Nagel™
90210 |
6,4 à 8 | <6,4, 6,4, 6,6, 6,8, 7,0, 7,2, 7,4, 7,6, 7,8, 8,0, >8,0 |
19.05€
5m |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10613141
|
Macherey-Nagel™
90211 |
7,2 à 9,7 | <7,2, 7,2, 7,5, 7,8, 8,1, 8,4, 8,7, 9,0, 9,3, 9,7, >9,7 |
12.90€
5m |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10527341
|
Macherey-Nagel™
90213 |
9 à 13 | 9,0, 9,5, 10,0, 10,5, 11,0, 11,5, 12,0, 12,5, 13,0 |
15.90€
5 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Mesurez le pH simplement et facilement.Le papier pH Macherey-Nagel™ est fourni dans un format circulaire avec une grande variété de gammes de pH.
- Papiers indicateurs universels et spéciaux - mesure simple du pH
- Papiers indicateurs universels et spéciaux fournis dans des bobines en plastique qui garantissent une protection contre des facteurs externes.
- Toujours prêts à l’emploi.
- La couleur de réaction du papier est comparée à l’échelle des couleurs et indique le pH. Permet une mesure de pH très simple.
Spécification
ISO 9001 | |
Rouleau | |
1 par unité | |
Papier à pH |