missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PHF12 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | PHF12 |
---|---|
Concentration | 0.47 mg/mL |
Applications | Immunoprecipitation, Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16842955
|
Proteintech
24485-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 15-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16832955
|
Proteintech
24485-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 15-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
ZNF318 encodes a nuclear protein with a zinc finger motif of the Cys2-His2 type that is a novel corepressor of androgen receptor (AR).Spécification
PHF12 | |
Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
Q5SPL2, Q96QT6 | |
268448, 57649 | |
PHF12 Fusion Protein Ag18471 | |
Primary | |
-20°C | |
PHF12 |
0.47 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
KIAA1523, PF1, PHD factor 1, PHD finger protein 12, PHF12 | |
Phf12 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |