Learn More
PHF19 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | PHF19 |
---|---|
Concentration | 0.44 mg/mL |
Applications | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16839273
|
Proteintech
11895-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16829273
|
Proteintech
11895-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
PHF19 contains 2 PHD-type zinc fingers. It acts as a transcritpional repressor. Isoform 1 and isoform 2 inhibit transcription from an HSV-tk promoter.Spécification
PHF19 | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q5T6S3, Q9CXG9 | |
26147, 296653, 74016 | |
PHF19 Fusion Protein Ag2511 | |
Primary | |
-20°C | |
PHF19 |
0.44 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
hPCL3, MTF2L1, PCL3, PHD finger protein 19, PHF19, Polycomb like protein 3 | |
Phf19 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |