Learn More
Uvex™ Phynomic C5 Cut Protection Gloves
Lightweight, sensitive gloves provide level C cut resistance for mechanical activities. Aqua-polymer foam coating is breathable and enhances grip capabilities in dry or slightly damp applications.
Marque:  Uvex™ 6008107
Informations supplémentaires : Poids : 0.04600kg
Code produit. 17250391
  • 159.00€ / 10 paires
Expédition estimée: 19-12-2022
Description
  • La construction légère agit comme un deuxième peau pour garantir la sensibilité tactile
  • La composition optimale du matériau assure une protection contre les coupures de niveau C.
  • La doublure en mousse aqua-polymère est respirante et repousse l’humidité
  • Les gants sont fabriqués à partir de matériaux qui empêchent une transpiration excessive
  • Meilleure préhension dans les environnements secs, et légèrement humides 
  • La technologie 3D Ergo garantit un ajustement sûr
  • Exempts de substances nocives, conformément à la norme OEKO-TEX™ 100
  • Tolérance cutanée confirmée par le proDERM Institute for Applied Dermatological Research (11.0356-02, 11.0482-11)
Spécification
Spécification
Norme OEKO-TEX™ 100
Mousse aqua-polymère
Élasthanne, PA, Dyneema™
4X42C
Unisexe
Phynomic C5
Industrie
Gris, Bleu
7
Transformation des aliments, inspection, travaux de précision et tri
Maille
15