missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex™ Phynomic Pro Safety Gloves
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
12
Description
- La construction légère agit comme un deuxième peau pour garantir la sensibilité tactile
- La doublure en bambou / polyamide / élasthanne offre un niveau élevé de confort pour l’utilisateur
- Les fibres naturelles contribuent à absorber la vapeur d’eau
- La doublure en mousse aqua-polymère repousse la saleté et l’humidité
- Les matériaux respirants empêchent une transpiration excessive
- Meilleure prise en main dans les environnements secs, humides et huileux
- La technologie 3D Ergo garantit un ajustement sûr
- Exempts de substances nocives, conformément à la norme OEKO-TEX™ 100
- Tolérance cutanée confirmée par le proDERM Institute for Applied Dermatological Research (11.0356-02, 11.0482-11)
Spécification
Certifications/Conformité | Norme OEKO-TEX™ 100 |
Applications | Industrie |
Coating Material | Aqua-polymère Pro |
Couleur | Bleu, Gris |
Matériau | Bambou, PA, Élasthanne |
Dimensions | 12 |
Norme EN388 | 2121X |
À utiliser avec (application) | Assemblage, construction, entretien, activités de plein air et réparations |
Sexe | Unisexe |
Type de manchette de gant | Maille |
Afficher plus |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'