Learn More
Ovalbumin Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 7 publications
Marque:  Novus Biologicals NB600-922-0.1MG
Code nomenclature Nacres: NA.46
Code produit. 18077465
  • 742.00€ / 0.10mg
Description
Ovalbumin Polyclonal specifically detects Ovalbumin in Chicken, Virus samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Single Cell Western.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Ovalbumin
Polyclonal
Unconjugated
0.02 M Potassium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2 with 0.01% Sodium Azide
Allergen Gal d 2, CAP 2, CAP2, Cytoplasmic antiproteinase 2, Egg albumin, Gal d II, Hen egg white, PI8, Plakalbumin, Protease inhibitor 8, Serpin B8, serpin peptidase inhibitor clade B member 8, SERPINB14, SERPINB8
Rabbit
Ion exchange chromatography
RUO
396058
Chicken, Virus
Antisera
Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
1 mg/mL
Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA 1:5000 - 1:20000, Immunohistochemistry 1:300 - 1:2000, Immunoprecipitation 1:100, Immunohistochemistry-Paraffin 1:300 - 1:2000
P01012
SERPINB14
Ovalbumin [hen egg white]
0.1 mg
Primary
Reacts with ovalbumin.
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Promotions
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado
For Research Use Only