Learn More
Ovalbumin Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 7 publications
260.00€ - 742.00€
Spécification
| Antigène | Ovalbumin |
|---|---|
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Forme | Antisera |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18770984
|
Novus Biologicals
NB600-922SS |
0.02 mg |
260.00€
0.02mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18077465
|
Novus Biologicals
NB600-922-0.1MG |
0.1 mg |
742.00€
0.10mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ovalbumin Polyclonal specifically detects Ovalbumin in Chicken samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Single Cell Western.Spécification
| Ovalbumin | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Chicken, Virus | |
| Allergen Gal d 2, CAP 2, CAP2, Cytoplasmic antiproteinase 2, Egg albumin, Gal d II, Hen egg white, PI8, Plakalbumin, Protease inhibitor 8, Serpin B8, serpin peptidase inhibitor clade B member 8, SERPINB14, SERPINB8 | |
| IgG |
| Polyclonal | |
| Antisera | |
| RUO | |
| P01012 | |
| 396058 | |
| Primary |
For Research Use Only
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction