Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ LC-MS/MS System Suitability Standard (7 x 5 mixture)
L’étalon d’adéquation du système LC-MS/MS Pierce (mélange 7 x 5) contient sept peptides HeavyPeptide AQUA Ultimate fournis à cinq dilutions différenciées par marquage isotopique différentiel pour évaluer la sensibilité et la plage dynamique des systèmes LC-MS/MS.
215.00€ - 1118.00€
Spécification
Type | Étalon de système LC-MS/MS |
---|---|
Gamme de produits | Thermo Scientific™ |
Code produit | Marque | Concentration | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Concentration | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16261851
|
Thermo Scientific™
A40010 |
0.5 pmol/μL |
215.00€
25µL |
Expédition estimée: 13-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17707463
|
Thermo Scientific™
A51747 |
5 pmol/μL |
1118.00€
100µL |
Expédition estimée: 26-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
L’étalon d’adéquation du système LC-MS/MS Pierce (mélange 7 x 5) contient sept peptides PRTC HeavyPeptide AQUA Ultimate dans cinq versions isotopologiques pour la génération de sept courbes standard afin d’évaluer la sensibilité et la plage dynamique des systèmes LC-MS/MS.
L’étalon d’adéquation du système LC-MS/MS Pierce (mélange 7 x 5) est :
• Haute qualité : contient cinq ensembles de sept peptides HeavyPeptide AQUA Ultimate, chaque peptide étant reconnaissable par un marquage isotopologique unique
• Optimisé : permet de planifier les fenêtres d’acquisition MS pour améliorer l’analyse quantitative et augmenter le multiplexage
• Quantitatif : permet d’évaluer la plage dynamique et la sensibilité de l’instrument
• Prédictif : permet d’évaluer les performances de la chromatographie et des instruments MS
Applications :
• Optimisation des paramètres LC et MS
• Étalon pour l’acquisition dépendante des données (DDA)
• Étalon pour la MS ciblée (par exemple, surveillance de réaction parallèle (PRM)
• Identification de la fenêtre d’élution totale des peptides
• Plage dynamique d’évaluation des systèmes LC-MS/MS à flux capillaire ou nano
Spécification
Étalon de système LC-MS/MS | |
Thermo Scientific™ |