Learn More
Falcon™ Contrôleurs de pipettes
Contrôleur ergonomique et léger conçu pour être utilisé avec des pipettes sérologiques en verre et en plastique
311.37€ - 324.21€
Spécification
Porosité | 0.2 μm and 0.45 μm |
---|---|
Volume (métrique) | 0.5 to 100 mL |
Type de filtre | PTFE |
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15309840
|
Falcon™
357471 |
Pipet Controller, US version |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15389830
|
Falcon™
357470 |
Serological Pipet |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Gamme de volumes : 0,5 à 100 ml
- Traitement rapide de différents volumes de liquide et diverses viscosités
- Affichage LCD pour la visualisation en continu de la vitesse, des modes et de l’état de la batterie
- Support de chargement à deux positions
- Les filtres, le support pour pipettes et l’embout nasal sont autoclavables
- Accès facile au compartiment de batteries
- Entretien sans souci
Spécification
0.2 μm and 0.45 μm | |
0.5 to 100 mL | |
PTFE |