missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PKLR Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | PKLR |
---|---|
Concentration | 0.61 mg/mL |
Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16831945
|
Proteintech
22456-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 14-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16821945
|
Proteintech
22456-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 29-04-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
The protein encoded by this gene is a pyruvate kinase that catalyzes the transphosphorylation of phohsphoenolpyruvate into pyruvate and ATP, which is the rate-limiting step of glycolysis. Defects in this enzyme, due to gene mutations or genetic variations, are the common cause of chronic hereditary nonspherocytic hemolytic anemia (CNSHA or HNSHA). Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.Spécification
PKLR | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
P12928, P30613, P53657 | |
18770, 24651, 5313 | |
PKLR Fusion Protein Ag17933 | |
Primary | |
-20°C | |
PKLR |
0.61 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
PK1, PKL, PKLR, PKR, PKRL, Pyruvate kinase 1, Pyruvate kinase isozymes R/L, pyruvate kinase, liver and RBC, R type/L type pyruvate kinase, Red cell/liver pyruvate kinase, RPK | |
Pklr | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |