Learn More
Plastin-L Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody,Lab Vision™ Epredia™
Provide accurate, reproducible results with the Epredia™ Plastin-L Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody.
116.28€ - 673.20€
Spécification
Antigène Plastin-L Ab-1
Clone LPL4A.1
Applications Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot
Classification Monoclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Quantité Concentration Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Concentration Prix Quantité et disponibilité  
12609566
Afficher les documents
Epredia
MS-1326-P0
100 μL 200μg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12619566
Afficher les documents
Epredia
MS-1326-P1
500 μL 200μg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12699556
Afficher les documents
Epredia
MS-1326-P
1 mL 200μg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12629566
Afficher les documents
Epredia
MS-1326-P1ABX
100 μL 1mg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12659566
Afficher les documents
Epredia
MS-1326-PABX
200 μL 1mg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
L-plastin is a leukocyte specific actin bundling protein from fimbrin family of proteins. It has two actin-binding domains and two EF hand type calcium-binding domains. It gets phosphorylated on the serine residue in its headpiece region in response to a variety of inflammatory stimuli. It is hypothesized that L-plastin may play a role in regulating integrin mediated adhesion in leukocytes. L-plastin is expressed in majority of human cancer cell lines derived from solid tumors. Its expression is positively upregulated by testosteronse in andrgen receptor positive prostrate and breast cancer cells through three androgen receptor binding elements located in the upstream region of the gene.
Host Species: Mouse
Clone: LPL4A.1
Isotype: IgG1
Species Reactivity: Human. Does not react with Mouse. Others not known.
Epitope: Headpiece region
Immunogen: Human recombinant L-plastin protein
Molecular Weight: 62kDa
Positive Control: Human polymorphonuclear neutrophils and monocytes, MCF-7, Jurkat cells
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
  • Western Blotting
  • Immunofluorescence (Fixed in methanol or 3% paraformaldehyde)
  • Immunoprecipitation (Native)
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Spécification
Spécification
Plastin-L Ab-1
Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Mouse
Cytoskeletal Protein
Human recombinant L-plastin protein
Primary
LPL4A.1
Monoclonal
Concentrated
RUO
Human
IgG1