Learn More
Platinum-Cobalt (Hazen)500 - Norme de couleur, Reagecon
Permet d'étalonner, de contrôler, de qualifier ou de valider les instruments de mesure des couleurs
Marque: Reagecon HAZ50001
Informations supplémentaires : CAS : 7647-01-0 Poids : 0.11000kg Transport : UN number : 3264 Chem class : 8 Pack group : II
Description
- Étalon de référence de couleur Platinum-Cobalt (Hazen), matériau de référence de couleur Platinum-Cobalt (Hazen)
- Cette norme peut être décrite comme étant la couleur Platinum-Cobalt, Pt-Co, Hazen ou APHA.
- Tous les portoirs sont interchangeables
- Ce produit est largement utilisé dans l'industrie de l'eau et dans plusieurs autres industries.
- La norme couvre les exigences de la méthode D de l'ASTM1209.
- Ce produit est préparé par gravimétrie en fonction du poids/poids.
- Le soluté et le solvant sont tous deux pesés sur un équilibre étalonné par les ingénieurs Reagecon à l'aide de poids traçables OIML.
- Reagecon détient17025 l'accréditation ISO pour l'étalonnage des balances de laboratoire (réf. INAB : 265C
- Le certificat d'étalonnage de la balance qui en résulte est délivré conformément aux exigences de la norme ISO/CEI17025 .
- La concentration de chaque étalon est vérifiée à l'aide d'un spectrophotomètre étalonné haute performance.
- L'étalonnage du spectrophotomètre est contrôlé à l'aide34 de normes spectrophotométriques certifiées ISO Guide de haute pureté.
Spécification
Liquide | |
Flacon en PEHD | |
100 mL | |
Platinum-Cobalt (Hazen) 500 |
Sécurité et traitement
- PLATINUM COBALT COLOUR 500
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H350i-Peut provoquer le cancer par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Hydrochloric acid 37%, dipotassium hexachloroplatinate, cobalt dichloride