missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PM20D2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marque:  Proteintech 17705-1-AP-20UL

Informations supplémentaires : Poids : 0.00010kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16837644

  • 121.38€ / 20µL
Expédition estimée: 28-09-2022
pour voir le stock disponible 

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

PM20D2 belongs to the peptidase M20A family. The function of PM20D2 remains unknown.
Spécification

Spécification

PM20D2
Polyclonal
Unconjugated
PM20D2
ACY1L2, Aminoacylase 1 like protein 2, PM20D2
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
135293, 242377, 313130
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.14 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
A3KG59, Q8IYS1
Pm20d2
PM20D2 Fusion Protein Ag11991
20 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Vidéos
FDS
Documents
Certificats
Promotions

Promotions