Learn More
POLR2K Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
198.00€ - 468.00€
Spécification
Antigène POLR2K
Dilution Western Blot 1:500-1:2000
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
18659270
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP2-93400-0.02ml
0.02 mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
18699970
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP2-93400-0.1ml
0.1 mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
POLR2K Polyclonal antibody specifically detects POLR2K in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
Spécification
Spécification
POLR2K
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
DNA Repair, DNA replication Transcription Translation and Splicing
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
5440
IgG
Affinity purified
Western Blot 1:500-1:2000
Polyclonal
Purified
RUO
Human, Mouse, Rat
ABC10-alpha, DNA directed RNA polymerases I, II, and III 7.0 kda polypeptide, DNA-directed RNA polymerase II subunit K, DNA-directed RNA polymerases I, II, and III subunit RPABC4, hRPB7.0, hsRPB10a, polymerase (RNA) II (DNA directed) polypeptide K, 7.0kDa, RNA polymerase II 7.0 kDa subunit, RNA polymerases I, II, and III subunit ABC4, RPABC4, RPB10alphapolymerase (RNA) II (DNA directed) polypeptide K (7.0kD), RPB12, RPB7.0
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-58 of human POLR2K (NP_005025.1). MDTQKDVQPPKQQPMIYICGECHTENEIKSRDPIRCRECGYRIMYKKRTKRLVVFDAR
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.