Learn More
Cytiva Boucles d’échantillonnage en PEEK
Résistent aux solvants organiques et aux solutions salines tamponnées couramment utilisés en chromatographie des biomolécules. Les boucles d’échantillonnage en PEEK Cytiva Life Sciences™ constituent un accessoire important des applications de chromatographie.
214.00€ - 243.00€
Spécification
Type | Boucle d’échantillonnage |
---|---|
Matériau | PEEK |
Taille de connexion (métrique) | 1,58 mm |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11360032
|
Cytiva
18-1113-98 |
0,5 mm | 100 μl |
214.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11370032
|
Cytiva
18-1114-01 |
0,75 mm | 1 ml |
243.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11390032
|
Cytiva
18-1114-02 |
0,75 mm | 2 ml |
233.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10852041
|
Cytiva
18-1140-53 |
1 mm | 5 ml |
217.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11306971
|
Cytiva
18-1113-99 |
0,75 mm | 500 μl |
227.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Les pièces en contact avec les liquides sont résistantes aux solvants organiques
- Les pièces mouillées résistent aux tampons salins
- À l’exception de l’acétate d’éthyle à 100 %, de l’hexane à 100 % et du tétrahydrofurane à 100 %
- Polyétheréthercétone (PEEK)
Spécification
Boucle d’échantillonnage | |
PEEK | |
1,58 mm |