Learn More
Euro Protection™ Tarpaulin en polyéthylène
Le tarpaulin en polyéthylène Euro Protection™ est un couvrant pratique et léger, adapté à une variété d’utilisations comme protection.
84.36€ - 290.00€
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12013586
|
Euro Protection™
77145 |
4 x 5 m | 12/paquet |
290.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 24-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12043586
|
Euro Protection™
77182 |
8 m x 12 m | 1/boîte |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- En polyéthylène tissé
- Bicolore, bleu-vert
- Œillets tous les mètres
- Léger
Spécification
Polyéthylène tissé | |
Bleu, vert |