Learn More
Macherey-Nagel™ Feuilles de polyester Polygram Alox N/UV254
Feuilles en polyester N/UV254 Macherey-Nagel Polygram Alox, Dimensions :4 x 8 cm, taille des pores :60 A, indicateur fluorescent :UV254, épaisseur :0,2 mm
51.70€ - 147.00€
Spécification
Porosité | 60 Å |
---|---|
Type | Feuille de polyester |
Indicateur fluorescent | UV254 |
Épaisseur (métrique) | 0,2 mm |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10499171
|
Macherey-Nagel™
802023 |
20 x 20 cm |
147.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10252901
|
Macherey-Nagel™
802021 |
4 x 8 cm |
51.70€
50 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10236381
|
Macherey-Nagel™
802022 |
5 x 20 cm |
98.10€
50 pièces |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Feuilles en polyester N/UV254 Macherey-Nagel Polygram Alox, Dimensions :4 x 8 cm, taille des pores :60 A, indicateur fluorescent :UV254, épaisseur :0,2 mm
Plaque CCM prête à l'emploi• Large choix de support et de couche
• Avec ou sans indicateur de fluorescence
• Plaque alumine
• Oxyde d'aluminium basique (pH=9), surface spécifique 200m2/g, taille des pores 60 Å liant organique
• Activation des plaques par chauffage à 120°C pendant 10 min avant utilisation conseillée
• Conserver à l'abri de l'humidité
• Plaque CCM
• Support Polygram™
• Support en polyester incassable, épaisseur 0,2mm
• Résiste à tous les solvants
• Découpage aux ciseaux pour obtenir le format désiré ou découper des composés et les éluer après séparation
• Recommandé pour des éluants à forte teneur en eau
• Carbonisation possible, 160°C max.
Spécification
60 Å | |
Feuille de polyester | |
UV254 | |
0,2 mm |