Learn More
Fisherbrand™ Portoirs pour tubes à essai grand format Delrin™, 72 x 13 mm
Moulés en une pièce unique continue. Les racks pour tubes à essai grand format Fisherbrand™ Delrin™, 72 x 13 mm, sont très résistants à la chaleur et aux attaques chimiques.
21.45€ - 33.05€
Spécification
Autoclavable | Oui |
---|---|
Positions | 72 |
Forme | Ouvertures en forme de goutte |
Étagères | None |
Empilables | Yes, When Empty |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15380380
|
Fisherbrand™
|
Jaune |
23.20€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15340380
|
Fisherbrand™
|
Blanc |
21.45€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15350380
|
Fisherbrand™
|
Bleu |
33.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15360380
|
Fisherbrand™
|
Vert |
21.45€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15370380
|
Fisherbrand™
|
Magenta |
22.85€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Polyoxyméthylène (POM) renforcé à la fibre de verre Delrin™
- Offre les résistances chimique et thermique les plus élevées (- 40 à + 140°C)
- Ouvertures uniques en forme de goutte pour un meilleur maintien des tubes
- Autoclavables
- Coordonnées moulées pour l’orientation du tube
- Conception stable pour une utilisation en bain-marie
- Zone de marquage plane pour une meilleure identification
Specifications
Oui | |
Ouvertures en forme de goutte | |
Yes, When Empty | |
Tubes à essai de 5 à 10 ml | |
8/boîte | |
104 mm | |
202 mm | |
59 mm | |
13 mm |
72 | |
None | |
Non-sterile | |
1/Cs. | |
104 x 202 x 59 mm | |
4.1 in. | |
8 in. | |
2.3 in. |