Learn More
BRAND™ Microtubes à centrifuger en PP
En PP. Les microtubes à centrifuger en polypropylène BRAND™ comprennent une zone de marquage dépolie avec des subdivisions pour fournir une évaluation approximative du volume. Le couvercle fixé comprend une membrane avec une zone de perçage. Le couvercle forme un joint étanche pour éviter toute perte due à l’évaporation.
40.85€ - 70.67€
Spécification
Diamètre (métrique) | 10,75mm |
---|---|
Matériau du bouchon | Polypropylène |
Autoclavable | Oui |
Couleur | Naturel |
Matériau | PP |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Hauteur (métrique) | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Hauteur (métrique) | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10458372
|
BRAND™
780550 |
2 ml | 41,15mm | 1 sachet de 500 |
40.85€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10680882
|
BRAND™
780502 |
1,5 ml | 40,8mm | 6 sachets de 500 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
- En PP
- Le couvercle fixé comprend une membrane avec une zone de perçage.
- Le couvercle forme un joint étanche pour éviter toute perte due à l’évaporation
- La zone de marquage dépolie avec les subdivisions permet une évaluation approximative du volume.
Spécification
10,75mm | |
Oui | |
PP | |
Non stérile |
Polypropylène | |
Naturel | |
Membrane de couvercle avec zone de perçage |