Learn More
Honeywell™ Gants POLYTRIL™ Air 3/4
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
Description
- Gant tricoté en polyamide noir
- Revêtement en mousse de nitrile noire sur la paume et les doigts
- Dos ouvert
- Poignet tricoté élastique
- La structure tricotée ergonomique sans coutures est mieux conforme à la forme naturelle de la main pour une plus grande résistance et une durabilité, une ventilation et un confort accrus
- Les fils de filaments réduisent le peluchage pour les applications les plus sensibles et se lavent facilement pour une utilisation prolongée
- Le tricot serré donne au gant un maintien parfait, limite la pénétration de saletés et offre un excellent toucher
- Le revêtement en mousse et le dos aéré optimisent la respirabilité du gant
- La mousse en nitrile améliore la préhension
- Le poignet tricoté et élastique donne un bon support au gant
- Le revêtement en nitrile au niveau de la paume et du bout des doigts offre une excellente résistance à l’abrasion et une excellente imperméabilité aux huiles
- La couleur noire convient au travail dans une atmosphère souillée
Spécification
Certifications/Conformité | CATÉGORIE CE : risques intermédiaires de niveau II Conformes aux normes : Normes de base EN 420-2003, Risques mécaniques EN 388-2016 |
Description | 13 jauge |
Coating Material | Mousse de nitrile |
Couleur | Noir |
Dimensions | 7 |
Longueur (métrique) | 24,5 cm |