Learn More
Solution de dichromate de potassium 0,0167M (0,1N), solution étalon traçable à NIST prête à l’emploi pour analyse volumétrique, Fisher Chemical Code produit.: 10704761
Solution de dichromate de potassium 0,0167M (0,1N), solution étalon traçable à NIST prête à l’emploi pour analyse volumétrique, Fisher Chemical
Code produit. 10704761 Tous les produits Fisher Chemical Produits
1 L, 1L
Code nomenclature Nacres: NA.23
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
1L
2.50L
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 10704761
Marque: Fisher Chemical J/6212/15
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Identifiants chimiques
CAS 7778-50-9
Formule moléculaire Cr2K2O7
Poids moléculaire (g/mol) 294.182
Numéro MDL 11367
Clé InChI KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme potassium dichromate, potassium bichromate, kaliumdichromat, iopezite, dipotassium bichromate, dipotassium dichromate, potassium dichromate vi, dichromic acid dipotassium salt, dipotassium dichromium heptaoxide, bichromate of potashAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 24502
ChEBI CHEBI:53444
Nom IUPAC dipotassium ; oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxochrome
SMILES [O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
Spécification
Couleur Orange
Forme physique Liquide
Quantité 1 L
Poids de la formule 294.19g/mol
Conditionnement Flacon en verre ambré
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution de dichromate de potassium 0,0167M (0,1N), solution étalon traçable à NIST prête à l’emploi pour analyse volumétrique, Fisher Chemical >