Learn More
Thermo Scientific™ Tubulure capillaire en PEEK prédécoupée en bobine de 5 pieds
La tubulure capillaire en PEEK prédécoupée Thermo Scientific™ en bobine de 5 pieds est facile à couper à la longueur désirée.
31.50€ - 47.62€
Spécification
À utiliser avec | HPLC |
---|---|
Type | Tubulure HPLC |
Longueur totale (impériale) | 5 pi |
Longueur totale (métrique) | 1,524 m |
Matériau | PEEK |
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) interne | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) interne | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10428114
|
Thermo Scientific™
37003 |
0,003 po |
47.62€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12612810
|
Thermo Scientific™
37007 |
0,007 po |
42.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10197364
|
Thermo Scientific™
37030 |
0,030 po |
32.26€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10260535
|
Thermo Scientific™
37040 |
0,040 in |
35.09€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10659875
|
Thermo Scientific™
37020 |
0,020 in |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10421385
|
Thermo Scientific™
37005 |
0,005 po |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11577691
|
Thermo Scientific™
37007 |
0,007 po |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10013984
|
Thermo Scientific™
37010 |
0,010 in |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
La tubulure capillaire en PEEK prédécoupée Thermo Scientific™ en bobine de 5 pieds est facile à couper à la longueur désirée.
- Large compatibilité chimique
- Biocompatible
- Peut être utilisée avec des raccords à serrage manuel standard
- Résistante à la plupart des solvants organiques. L’acide nitrique, l’acide sulfurique, le dichlorométhane, le THF et le DMSO ne sont toutefois pas recommandés
Spécification
HPLC | |
5 pi | |
PEEK |
Tubulure HPLC | |
1,524 m |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.