Learn More
Emma Safety Footwear Primus All-Weather Safety Shoes
Designed with Sympatex™ uppers ensure shoes remain waterproof even when fully submerged.
174.00€ - 197.00€
Spécification
Couleur | Noir, Gris |
---|---|
Matériau de revêtement | Doublure en argent purifié Hydro-Tec |
Caractéristiques de la semelle | Semelle intérieure antistatique non tissée, semelle extérieure résistante à la chaleur |
Matériau de la semelle | Gripforce™ Duo |
Résistant à | Eau |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10413454
|
Emma Safety Footwear
MM93986842 |
42 |
174.00€
1 paire |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10506625
|
Emma Safety Footwear
MM93986846 |
46 |
174.00€
1 paire |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11319701
|
Emma Safety Footwear
MM93986838 |
38 |
174.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11329701
|
Emma Safety Footwear
MM93986839 |
39 |
174.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11339701
|
Emma Safety Footwear
MM93986840 |
40 |
174.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11349701
|
Emma Safety Footwear
MM93986841 |
41 |
174.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11359701
|
Emma Safety Footwear
MM93986843 |
43 |
174.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11379701
|
Emma Safety Footwear
MM93986847 |
47 |
174.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11369701
|
Emma Safety Footwear
MM93986845 |
45 |
197.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10586364
|
Emma Safety Footwear
MM93986844 |
44 |
174.00€
1 paire |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Full grain leather uppers
- Hydro-Tec™ sanitized silver lining
- Non-woven Antistatic insole
- GripForce™ Duo/HRO outsole
Specifications
Noir, Gris | |
Semelle intérieure antistatique non tissée, semelle extérieure résistante à la chaleur | |
Eau |
Doublure en argent purifié Hydro-Tec | |
Gripforce™ Duo | |
Chaussures de sécurité tout temps |