Learn More
Thermo Scientific™ Congélateurs -30C à dégivrage Auto hautes performances de la série TSX
Les congélateurs -30 °C à dégivrage automatique hautes performances de la série Thermo Scientific™ TSX offrent un choix durable pour le stockage clinique et de laboratoire.
Marque: Thermo Scientific™ TSX2330FV
Description
Les congélateurs -30°C à dégivrage automatique hautes performances de la série Thermo Scientific™ TSX sont conçus avec des caractéristiques qui permettent de protéger les échantillons et d’atteindre les objectifs de durabilité pour le stockage de qualité clinique et de laboratoire nécessitant une température de -30°C. La technologie V-drive de la série est conçue pour offrir une température uniforme, qui s’adapte continuellement aux modèles utilisateur et permet de réaliser d’importantes économies d’énergie sans compromettre la protection.
- Fonctionnement silencieux, avec un niveau sonore de 52 dB, qui permet aux utilisateurs finaux de travailler à côté du réfrigérateur sans être distraits
- Technologie V-drive unique conçue pour détecter les modes d’utilisation, comme, par exemple l’ouverture des portes lorsqu’une plus grande vitesse du compresseur est nécessaire, et les périodes de stabilité lorsque le compresseur fonctionne à une vitesse moindre, ce qui permet de réaliser des économies d’énergie sans compromettre la protection
- Jusqu’à 50 % de consommation d’énergie en moins que les modèles réfrigérants classiques*
- Les réfrigérants R290 naturels et la mousse aqueuse soufflée rendent la série TSX conforme à la politique SNAP (Significant New Alternatives Policy) de l’Environmental Protection Agency’
- Fabriqués dans un établissement n’envoyant aucun déchet en décharge primé
- Plage de températures comprise entre -35° et -15°C, paramétrage usine à -30°C
- Coûts de CVC réduits grâce à une émission de chaleur dans l’environnement moins importante*
- Contrôle par microprocesseur simple d’utilisation, avec sécurité des points de consigne et alarmes
- Compatibles avec les systèmes de surveillance sans fil et les contacts pour report d’alarme à distance
- Verrouillages de porte standard offrant confort et assurance
- Poignée de porte ergonomique
- Enregistreurs graphiques en option disponibles
- La garantie varie selon les pays, contactez-nous pour de plus amples informations.
Spécification
Congélateur haute performance | |
650 L | |
Solide | |
4 | |
Microprocesseur | |
La garantie varie selon les pays, veuillez nous contacter pour plus de détails. | |
28,5 x 24 x 58 in (72,3 x 61 x 147,3 cm) | |
37,9 in | |
96,2 cm | |
78,6 in | |
199,6 cm | |
28 in | |
71,1 cm | |
Sans fil | |
Compatible Smart-Vue | |
CEE 7/7 | |
208 - 230 V, 50/60 Hz | |
Efficacité énergétique | |
402 lb | |
337 lb | |
8 |
23 pied cube | |
-35°C à -15°C (-30°C) | |
1 | |
UL, cUL, ENERGYSTAR, CE | |
Série TSX | |
Automatique | |
37,8 x 28 x 78,6 in (96 x 71,1 x 199,6 cm) | |
28,5 in | |
72,3 cm | |
58 in | |
147,3 cm | |
24 in | |
61 cm | |
En option | |
16 A | |
230 V | |
50 Hz | |
R290 | |
182 kg | |
153 kg |
Données archivées. Selon des comparaisons réalisées entre la série TSX et la génération précédente de modèles Thermo Scientific.