Learn More
Sartorius Balance analytique Cubis™ II, interface utilisateur MCA
La balance analytique Cubis™ II est dotée d’un matériel, d’un logiciel et d’une connectivité entièrement personnalisables
Marque:  Sartorius MCA324S-2S00-U QP99
12739.50 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21915" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 10.23000kg
Code produit. 16223222
  • 13410.00€ / 1 unité
Expédition estimée: 03-07-2024
Description
  • Système de pesage monolithique
  • Capteurs climatiques intégrés
  • Supports pour échantillon individuels
  • Fonctionnement sans erreur
  • Flux de travail QApp individuels
  • Mise à niveau automatique motorisée
  • Intégrité complète des données de bout en bout
  • Conforme à la norme 21 CFR partie 11
  • Audit Trail intégré
  • Gestion des utilisateurs à la pointe de la technologie
  • Service d’assistance exceptionnel
  • Centre d’état intégré
  • Fonctions de service intégrées
  • Maintenance préventive conformément aux normes agréées
  • Pour tous les modèles jusqu’à une capacité maximale de 8.2 kg
  • Grand écran tactile couleur TFT 7 po au format 16:9 avec une nouvelle interface utilisateur
  • Ensemble de base d’applications de pesage essentielles (sans licence) installées en usine et packs avec applications de pesage spéciales et extensions de fonctions (licence requise)
  • Activation à l’aide d’une touche tactile ou sans contact avec le commutateur IR
    (pare-vent M), capteur de mouvement (en option), fonction d’apprentissage
Prestations de service
Garantie 10 ans
Spécification
Spécification
21 CFR PART 11 17025 USP 41
Chambre de pesée U - Vitre manuelle
Grand écran tactile couleur TFT haut de gamme de 7 in au format 16:9 avec nouvelle interface utilisateur
Balance, Accessoires, Alimentation électrique, Manuel, Rapport de test en usine, Logiciel QP99
Automatique motorisé
3 s
1 s
Balance analytique
450 mm
373 mm
120/240 V
1,0 A
2 ports USB A, 1 port USB B, 1 port USB C, connexion RS 232 1-9 broches, 1 port Ethernet
320 g
0,1, 0,2, 0,5 mg
Anglais, allemand, français, italien, espagnol, portugais, russe, chinois, japonais, coréen
Aluminium moulé sous pression, plastique PBT, verre flottant Optiwhite et acier inox, garniture en aluminium
MCA324SUS00
0°C à +40°C
10 ans
240 mm
9,0, 10,8 kg
100/240 V (±10%)
50/60 Hz (±5%)