Learn More
BINDER™ Chambres climatiques à conditions constantes série KBF-S ECO intégrant la technologie Peltier
Grâce à la technologie Peltier avec dissipation de la chaleur brevetée, les enceintes climatiques à conditions constantes KBF-S ECO sont les plus économes en énergie sur le marché tout en étant très silencieuses pendant leur cycle de fonctionnement.
Marque: BINDER™ 9020-0416
Description
- Plage de températures : 0°C à +70°C (max. 24°C en dessous de la température ambiante)
- Plage d’humidité : Humidité relative de 10 % à 80 %
- Technologie de chambre de préchauffage APT.line™
- Alimentation en eau indépendante via le réservoir
- LCD pour afficher la température et l’humidité ainsi que des alarmes et informations supplémentaires
- Enregistreur de données interne, les valeurs mesurées peuvent être lues en format ouvert via USB
- Auto-test de l’unité pour une analyse complète de l’état
- Chambre intérieure entièrement en acier inoxydable
- 2 racks en acier inoxydable, supports de tablette inclus
- Port d’accès avec bouchon en silicone, Ø 30 mm, gauche
Specifications
8.7 cu. ft. | |
30 kg | |
247 L | |
Pas d’éclairage | |
2 std./9 max. | |
10 à 80 % | |
Chambres climatiques à conditions constantes | |
KBFSECO240-230 V | |
1108 x 921 x 1461 mm | |
200 V | |
3,5 A |
66.1 lb. | |
KBFSECO240-230 V, standard, Solid.Line série KBF-S ECO - Chambres climatiques à conditions constantes avec technologie Peltier, 247 L, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz | |
Acier inoxydable | |
Acier inoxydable | |
NEMA 5-20P | |
(max. 28°C en dessous de la température ambiante) : 0°C à +70°C | |
LCD | |
650 x 485 x 785 mm | |
146 kg | |
0,8 kW | |
50/60 Hz |