Learn More
Cole-Parmer™ Hélices Oakton™ pour mélangeurs électroniques ServoDyne™
Hélice à trois pales pour les mélanges à usage général
78.31€ - 92.14€
Spécification
Type de produit | Hélice à 3 lames |
---|---|
Taille de l’alésage (impériale) | 0,31 po |
Taille de l’alésage (métrique) | 0,78 cm |
À utiliser avec (équipement) | Mélangeur électronique ServoDyne™ |
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11810130
|
Cole-Parmer™
04552-45 |
1,5 po | 3,8 cm |
92.14€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11800130
|
Cole-Parmer™
04552-40 |
1 po | 2,5 cm |
78.31€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11784639
|
Cole-Parmer™
04552-10 |
2 po | 5,1 cm |
79.78€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Peut être utilisé seul ou en montage multiple sur un arbre pour une agitation complète
- Électro-poli
- Hélices de style marin : pour un mélange général
- Hélices de style turbine : pour un mélange sans air dans des récipients profonds
Spécification
Hélice à 3 lames | |
0,31 po | |
0,78 cm | |
Mélangeur électronique ServoDyne™ |