Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Protein Gene Product 9.5 (PGP9.5) Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody
Provide accurate, reproducible results with the Epredia™ Protein Gene Product 9.5 (PGP9.5) Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody.
94.35€ - 403.92€
Spécification
Antigène Protein Gene Product 9.5 (PGP9.5) Ab-1
Clone 10A1
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Forme Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Forme Prix Quantité et disponibilité  
12690117
Afficher les documents
Epredia™
MS-1760-S0
100 μL Concentrated Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12600127
Afficher les documents
Epredia™
MS-1760-S1
500 μL Concentrated Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12680117
Afficher les documents
Epredia™
MS-1760-S
1 mL Concentrated Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12670117
Afficher les documents
Epredia™
MS-1760-R7
7 mL Prediluted Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Protein gene product 9.5 is a ubiquitin C-terminal hydroxylase found in neurons and nerve fibres of central and peripheral nervous system; many neuroendocrinal cells, segments of renal tubules, spermatogonia, leydig cells of testis; and ova. It is present in cellular inclusions and can be a useful as a neuronal marker and in the studies of neurodegenerative disorders.
Host Species: Mouse
Clone: 10A1
Isotype: IgG2b
Species Reactivity: Human. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: Recombinant protein corresponding to full-length human protein gene product 9.5 molecule
Molecular Weight: 25-27kDa
Positive Control: Small intestine
Cellular Localization: Cytoplasmic and nuclear
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
General References:
1. Wilkinson K D, et al. (1989) Science, 246:670-675.
2. Wilson P O G, et al. (1988) Br J Exp Pathol, 69:91-104.
Spécification
Spécification
Protein Gene Product 9.5 (PGP9.5) Ab-1
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
IVD
Human
IgG2b
10A1
Monoclonal
Mouse
Neuroscience
Recombinant protein corresponding to full length human protein gene product 95 molecule