missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Protein Gene Product 9.5 (PGP9.5) Rabbit Polyclonal Antibody, Epredia™

Employ one marker in a comprehensive antibody portfolio that addresses all major disease states with the Epredia™ Protein Gene Product 9.5 (PGP9.5), Rabbit Polyclonal Antibody.

Marque:  Epredia RB-9202-P

Code nomenclature Nacres: NA.46

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 12613467

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

Protein gene product (PGP9.5) is a neuron specific protein, structurally and immunologically distinct from neuron specific enolase. The protein, which has a molecular weight of 27kDa, was first identified by high resolution two dimensional PAGE. Standard immunohistochemical techniques have demonstrated the presence of PGP9.5 in neurons and nerve fibres at all levels of the central and peripheral nervous system, in many neuroendocrine cells, in segments of the renal tubules, in spermatogonia and Leydig cells of the testis, in ova and in some cells of both the pregnant and non-pregnant corpus luteum. This antibody is of value as a marker for neurons and may be of particular use in the study of ubiquitinated cellular inclusions characteristic of several chronic human neurodegenerative diseases. This antibody is suitable for staining of formalin-fixed, paraffin-embedded tissues.

Host Species: Rabbit

Isotype: IgG

Species Reactivity: Human. Others not tested.

Epitope: Not known

Immunogen: Recombinant full-length human PGP9.5 protein

Molecular Weight: 9.5kDa

Positive Control: Pancreas and small intestine

Cellular Localization: Cytoplasmic and nuclear

Recommended for:

  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification

Spécification

Protein Gene Product 9.5 (PGP9.5)
Polyclonal
200µg/mL
Rabbit
1 mL
Neuroscience
Human
IgG
Immunohistochemistry (Paraffin)
Polyclonal
Unconjugated
Recombinant full-length human PGP95 protein
IVD
Primary
Concentrated
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis