Learn More
Protein Gene Product 9.5 (PGP9.5) Rabbit Polyclonal Antibody, Epredia™
Employ one marker in a comprehensive antibody portfolio that addresses all major disease states with the Epredia™ Protein Gene Product 9.5 (PGP9.5), Rabbit Polyclonal Antibody.
119.34€ - 576.30€
Spécification
Antigène Protein Gene Product 9.5 (PGP9.5)
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Espèces hôtes Rabbit
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Forme Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Forme Prix Quantité et disponibilité  
12633467
Afficher les documents
Epredia
RB-9202-P0
100 μL Concentrated Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12653467
Afficher les documents
Epredia
RB-9202-P1
500 μL Concentrated
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
458.00€
398.74€ / 500µL
Économisez 59.26€
12% de réduction
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12613467
Afficher les documents
Epredia
RB-9202-P
1 mL Concentrated Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12643467
Afficher les documents
Epredia
RB-9202-R7
7 mL Prediluted Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Protein gene product (PGP9.5) is a neuron specific protein, structurally and immunologically distinct from neuron specific enolase. The protein, which has a molecular weight of 27kDa, was first identified by high resolution two dimensional PAGE. Standard immunohistochemical techniques have demonstrated the presence of PGP9.5 in neurons and nerve fibres at all levels of the central and peripheral nervous system, in many neuroendocrine cells, in segments of the renal tubules, in spermatogonia and Leydig cells of the testis, in ova and in some cells of both the pregnant and non-pregnant corpus luteum. This antibody is of value as a marker for neurons and may be of particular use in the study of ubiquitinated cellular inclusions characteristic of several chronic human neurodegenerative diseases. This antibody is suitable for staining of formalin-fixed, paraffin-embedded tissues.
Host Species: Rabbit
Isotype: IgG
Species Reactivity: Human. Others not tested.
Epitope: Not known
Immunogen: Recombinant full-length human PGP9.5 protein
Molecular Weight: 9.5kDa
Positive Control: Pancreas and small intestine
Cellular Localization: Cytoplasmic and nuclear
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Spécification
Spécification
Protein Gene Product 9.5 (PGP9.5)
Polyclonal
Rabbit
Neuroscience
Recombinant full-length human PGP95 protein
Primary
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
IVD