missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PRPF4 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | PRPF4 |
---|---|
Concentration | 0.13 mg/mL |
Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16837303
|
Proteintech
10728-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 14-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16827303
|
Proteintech
10728-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 14-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
The removal of introns from nuclear pre-mRNAs occurs on complexes called spliceosomes, which are made up of 4 small nuclear ribonucleoprotein (snRNP) particles and an undefined number of transiently associated splicing factors. PRPF4 is 1 of several proteins that associate with U4 and U6 snRNPs.Spécification
PRPF4 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
O43172, Q9DAW6 | |
298095, 70052, 9128 | |
PRPF4 Fusion Protein Ag1193 | |
Primary | |
-20°C | |
PRPF4 |
0.13 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
HPRP4, HPRP4P, PRP4, PRP4 homolog, Prp4p, PRPF4, U4/U6 snRNP 60 kDa protein, WD splicing factor Prp4 | |
Prpf4 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |