missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PRTN3 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 2D1B8, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | PRTN3 |
---|---|
Clone | 2D1B8 |
Concentration | 1000 μg/mL |
Applications | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16829415
|
Proteintech
67030-1-IG-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 15-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16819415
|
Proteintech
67030-1-IG-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 15-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
The PRTN3 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human PRTN3. This antibody recognizes human antigen. The PRTN3 antibody has been validated for the following applications: IF, IHC, WB, ELISA analysis.
Spécification
PRTN3 | |
1000 μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
5657 | |
Primary |
2D1B8 | |
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA | |
Unconjugated | |
Human | |
IgG2b |