Learn More
PTPRJ Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | PTPRJ |
---|---|
Concentration | 0.19 mg/mL |
Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16816585
|
Proteintech
55123-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 27-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16806585
|
Proteintech
55123-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 27-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
The antibody is specific to PTPRJ.
CD148 is a highly glycosylated transmembrane protein of up to 250 kDa, containing eight fibronectin type III domains in the extracellular region and one tyrosine phosphatase domain in the cytoplasmic region. Expression is found broadly on fibroblasts, epithelial cells, lymphocytes (B, T and NK cells), and myeloid cells (monocytes and granulocytes). CD148 can dephosphorylate proteins such as LAT and PLC-gamma, and is involved in the downregulation of T cell activation. Conversely, CD148 expression can be upregulated following T cell activation.Spécification
PTPRJ | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q12913 | |
5795 | |
Peptide | |
Primary | |
-20°C | |
PTPRJ |
0.19 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
CD148, Density enhanced phosphatase 1, DEP 1, DEP1, HPTP eta, HPTPeta, PTPRJ, R PTP ETA, R PTP J, SCC1 | |
PTPRJ | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |